(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propanediol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-dihydroxy propane, 3-(Diethylamino)propane-1,2-diol
L07943.14
L07943.22
L07943.36
L07943.14EA
26.4
EUR
L07943.14
L07943.22
L07943.36
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propanediol 97%
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propanediol
Purity: 97%
CAS No.: 621-56-7
Molecular Formula: C7H17NO2
Formula Weight: 147.22
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4602
Boiling Point: 233-235°
Beilstein Reference: 1737402
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00004716
Fórmula:
C₇H₁₇NO₂ Peso Molecular: 147.22 g/mol Ponto de ebulição: 233…235 °C Ponto de Fusão: –30 °C Densidade: 0.970 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004716 Número CAS: 621-56-7 EINECS: 210-693-3 ADR: 8 II |