Print…
3-Iodopropionic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Iodopropanoic acid, 3-Iodopropionicacid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
I10457-25G I10457-5G
SIALI10457-25GEA 138 EUR
SIALI10457-25G SIALI10457-5G
3-Iodopropionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Iodopropionic acid
Fórmula: C₃H₅IO₂
Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 83 °C
Número MDL : MFCD00002765
Número CAS: 141-76-4
EINECS: 205-499-0
UN: 3261
ADR: 8,III