Print…
3-Iodopropionic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Iodopropanoic acid, 3-Iodopropionicacid
L02655.06 L02655.14
L02655.06EA 28.6 EUR
L02655.06 L02655.14
3-Iodopropionic acid ≥99%
3-Iodopropionic acid
Purity: 99% CAS No.: 141-76-4 Molecular Formula: ICH2CH2CO2H Formula Weight: 199.98 Melting Point: 80-83° Beilstein Reference: 1699514 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002765
Fórmula: C₃H₅IO₂
Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 80…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002765
Número CAS: 141-76-4
EINECS: 205-499-0
UN: 3261
ADR: 8,III