Print…
Allyl bromide 99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
102900025 102900050 102902500 102905000 102900100
ACRO102900025EA 216 EUR
ACRO102900025 ACRO102900050 ACRO102902500 ACRO102905000 ACRO102900100
Allyl bromide 99% estabilizada
Allyl bromide
Fórmula: C₃H₅Br
Peso Molecular: 120.98 g/mol
Ponto de ebulição: 70…71 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –119 °C
Densidade: 1.39 g/cm³
Ponto de Inflamação: –1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000244
Número CAS: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3 I
Merck Index: 13,00285
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 300 ppm propylene oxide