Print…
Acido (±)-Mercaptosuccinico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (±)-Mercapto-1,4-butanedioic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, (±)-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20763.0100 8.20763.5000
8.20763.0100EA 78.2 EUR
8.20763.0100 8.20763.5000
Acido (±)-Mercaptosuccinico para síntese, Sigma-Aldrich®
Acido (±)-Mercaptosuccinico
Fórmula: C₄H₆O₄S
Ponto de ebulição: 322 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004860
Número CAS: 70-49-5
EINECS: 200-736-4
Merck Index: 12,09479
Encomendar
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 150 - 153 °C
Molar Mass 150.15 g/mol