Print…
2-Bromo-2-metilpropano estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: tert-Butyl bromide
Estabilização: Estabilizado com carbonato de cálcio
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01966.0250 8.01966.1000
8.01966.0250EA 66.7 EUR
8.01966.0250 8.01966.1000
2-Bromo-2-metilpropano estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-2-metilpropano
Fórmula: C₄H₉Br
Peso Molecular: 137.02 g/mol
Ponto de ebulição: 73
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1.2125 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 16
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000125
Número CAS: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01554
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 72 - 74 °C
Vapor Pressure 179.9 hPa (25 °C)
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.4279 (20 °C, 589 nm)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)