Acido (±)-Mercaptosuccinico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23301.14
B23301.22
B23301.36
B23301.14EA
32.5
EUR
B23301.14
B23301.22
B23301.36
Acido (±)-Mercaptosuccinico ≥98%
Acido (±)-Mercaptosuccinico
Purity: 98%
CAS No.: 70-49-5
Molecular Formula: C4H6O4S
Formula Weight: 150.15
Melting Point: 150-155°
Beilstein Reference: 1099858
Merck Reference: 14,9343
MDL No.: MFCD00004860
Fórmula:
C₄H₆O₄S Ponto de ebulição: 322 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 150…155 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004860 Número CAS: 70-49-5 EINECS: 200-736-4 Merck Index: 14,9343 |