Print…
2-Bromo-2-metilpropano 96% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: tert-Butyl bromide
159261000 159265000 159260025
ACRO159261000EA 70.2 EUR
ACRO159261000 ACRO159265000 ACRO159260025
2-Bromo-2-metilpropano 96% estabilizada
2-Bromo-2-metilpropano
Fórmula: C₄H₉Br
Peso Molecular: 137.02 g/mol
Ponto de ebulição: 72…74 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1.18 g/cm³
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000125
Número CAS: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01554
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4269 to 1.4289 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer potassium carbonate
UV at 280 nm A: ≤0.2
pH 4.0 to 6.0 (1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)