Print…
DL-Ácido Málico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (±)-Ácido málico
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
240176-250G 240176-50G
SIAL240176-250GEA 144 EUR
SIAL240176-250G SIAL240176-50G
DL-Ácido Málico, Sigma-Aldrich®
DL-Ácido Málico
Fórmula: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 131…132 °C
Densidade: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064212
Número CAS: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM