Print…
DL-Malic acid, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, FCC, E296, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
Sinônimos: (±)-Ácido málico
1.00383.9025EA 0 EUR
1.00383.9025
DL-Malic acid, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, FCC, E296, SAFC®
DL-Ácido Málico
Fórmula: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Peso Molecular: 134,09 g/mol
Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 131…132 °C
Densidade: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064212
Número CAS: 6915-15-7
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 13,05730
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/67/2343067.jpg