Print…
(±)-2-Mercaptopropionic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T31003-100G T31003-500G T31003-5G
SIALT31003-100GEA 46 EUR
SIALT31003-100G SIALT31003-500G SIALT31003-5G
(±)-2-Mercaptopropionic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Mercaptopropionic acid
Fórmula: C₃H₆O₂S
Ponto de ebulição: 205 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 10…14 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Número MDL : MFCD00004862
Número CAS: 79-42-5
EINECS: 201-206-5
UN: 2936
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09476