(±)-2-Mercaptopropionic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 79-42-5
Molecular Formula: C3H6O2S
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4820
Odour: Unpleasant
Melting Point: 10-14°
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 506218
Merck Reference: 14,9340
UN No.: 2936
MDL No.: MFCD00004862
Fórmula:
C₃H₆O₂S Ponto de ebulição: 217 °C Ponto de Fusão: 10…14 °C Densidade: 1,196 Ponto de Inflamação: 107 °C (225 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004862 Número CAS: 79-42-5 EINECS: 201-206-5 UN: 2936 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9340 |