3-Phenoxypropionic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A17842.03
A17842.06
A17842.14
A17842.03EA
21.9
EUR
A17842.03
A17842.06
A17842.14
3-Phenoxypropionic acid ≥98%
3-Phenoxypropionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 7170-38-9
Molecular Formula: C6H5O(CH2)2CO2H
Formula Weight: 166.17
Melting Point: 96-99°
Boiling Point: 243-245°
MDL No.: MFCD00002769
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 243…245 °C Ponto de Fusão: 96…99 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002769 Número CAS: 7170-38-9 EINECS: 230-518-4 |