Print…
DL-Sodium lactate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (±)-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Lactate sodium, DL-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxypropanoate
71720-25G 71720-5G
SIAL71720-25GEA 330 EUR
SIAL71720-25G SIAL71720-5G
DL-Sodium lactate, Sigma-Aldrich®
DL-Sodium lactate
Fórmula: H₃CCH(OH)COONa
Peso Molecular: 112.06 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065400
Número CAS: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
Merck Index: 13,08709