L(+)-Lithium lactate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11818.18
A11818.0B
A11818.30
A11818.18EA
56.3
EUR
A11818.18
A11818.0B
A11818.30
L(+)-Lithium lactate ≥97%
L(+)-Lithium lactate
Purity: 97%
CAS No.: 27848-80-2
Molecular Formula: C3H5LiO3
Formula Weight: 96.01
Melting Point: 253-255°
Beilstein Reference: 3568332
Fórmula:
H₃CCH(OH)COOLi Ponto de Fusão: 253…255 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00065399 Número CAS: 867-55-0 EINECS: 248-692-5 |