Print…
Dietiléter, anhydrous 99+% Stabilised ACS, meetSpec_Reagent Ph.Eur.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Eter etílico
Estabilização: BHT
410060025 410065000
ACRO410060025EA 148 EUR
ACRO410060025 ACRO410065000
Dietiléter, anhydrous 99+% Stabilised ACS, meetSpec_Reagent Ph.Eur.
Dietiléter
Fórmula: (CH₃CH₂)₂O
Peso Molecular: 74.12 g/mol
Ponto de ebulição: 34.6 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –116 °C
Densidade: 0.714 g/cm³
Ponto de Inflamação: –45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011646
Número CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
ALCANCE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
Boiling point 34 to 35 °C
Density (20/20 °C) 0.713 to 0.715
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer ≤10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.001 %
Titrable acid ≤0.0002 meq/g
E/E (limit about 0.05%) Passes test
Peroxides ≤1 ppm (as H2O2)