Print…
Eter diisopropílico estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Isopropyl ether
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00866.1000 8.00866.2500 8.00866.9143 8.00866.9040
8.00866.1000EA 35.9 EUR
8.00866.1000 8.00866.2500 8.00866.9143 8.00866.9040
Eter diisopropílico estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Eter diisopropílico
Fórmula: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Ponto de ebulição: 68.5
Ponto de Fusão: –86 °C
Densidade: 0.726 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008880
Número CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 12 g/l (20 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 102.18 g/mol
Boiling Point 67 - 70 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 175 hPa (20 °C)
Flash Point -22 °C
Refractive Index 1.3679 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 21 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 405 °C
Saturation concentration 751 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 1.6
Water absorption 60 g/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid