Print…
DL-Homocysteine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (±)-Homocysteine, 2-Amino-4-mercaptobutanoic acid, H-DL-HoCys-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H4628-10MG H4628-1G H4628-25G H4628-5G
SIALH4628-10MGEA 54.3 EUR
SIALH4628-10MG SIALH4628-1G SIALH4628-25G SIALH4628-5G
DL-Homocysteine, Sigma-Aldrich®
DL-Homocysteine
Fórmula: C₄H₉NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00004898
Número CAS: 454-29-5
EINECS: 207-222-9