Print…
DL-Cysteine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
861677-10G 861677-50G
SIAL861677-10GEA 142 EUR
SIAL861677-10G SIAL861677-50G
DL-Cysteine, Sigma-Aldrich®
DL-Cysteine
Fórmula: C₃H₇NO₂S
Ponto de ebulição: 254 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 115 °C
Densidade: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00004881
Número CAS: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850