Print…
DL-Cysteine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
230120100 230120500
ACRO230120100EA 63.6 EUR
ACRO230120100 ACRO230120500
DL-Cysteine 97%
DL-Cysteine
Fórmula: C₃H₇NO₂S
Ponto de ebulição: 254 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 225 °C (decomposição)
Densidade: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004881
Número CAS: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 11.12 to 12.02 % N