Print…
DL-Metionina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Methioninum racemicum, Methionine racematic, H-DL-Met-OH, (±)-Methionine, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W330108-10KG W330108-1KG W330108-5KG W330108-SAMPLE
SIALW330108-10KGEA 613 EUR
SIALW330108-10KG SIALW330108-1KG SIALW330108-5KG SIALW330108-SAMPLE
DL-Metionina, Sigma-Aldrich®
DL-Metionina
Fórmula: C₅H₁₁NO₂S
Peso Molecular: 149.21 g/mol
Ponto de Fusão: ∼136 °C
Densidade: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063096
Número CAS: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 13,06004