Print…
Eter diisopropílico 98+% estabilizado, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
158960025 158960010 158960100
ACRO158960025EA 58.7 EUR
ACRO158960025 ACRO158960010 ACRO158960100
Eter diisopropílico 98+% estabilizado, puro
Eter diisopropílico
Fórmula: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Ponto de ebulição: 68 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –85,5 °C
Densidade: 0,72 g/cm³
Ponto de Inflamação: –29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008880
Número CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 5 to 150 ppm BHT
Acidity ≤0.005 %
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)
Mercury (Hg) ≤0.0001 %
Zinc (Zn) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %