Print…
DL-Metionina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Methioninum racemicum, Methionine racematic, H-DL-Met-OH, (±)-Methionine, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
A11457.0B A11457.0I A11457.30
A11457.0BEA 97.1 EUR
A11457.0B A11457.0I A11457.30
DL-Metionina ≥99%
DL-Metionina
Purity: 99% CAS No.: 59-51-8 Molecular Formula: C5H11NO2S Formula Weight: 149.21 Melting Point: ca 272° dec. Beilstein Reference: 636185 Merck Reference: 14,5975 MDL No.: MFCD00063096
Fórmula: C₅H₁₁NO₂S
Peso Molecular: 149.21 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 272 °C (decomposição)
Densidade: 1.34
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063096
Número CAS: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 13,06004