Print…
N-Methylethylenediamine 95% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Aminoethylmethylamine, N1-Methylethane-1,2-diamine
Estabilização: Estabilizado com hidróxido de potássio
A12165.06 A12165.14 A12165.22
A12165.06EA 70.9 EUR
A12165.06 A12165.14 A12165.22
N-Methylethylenediamine 95% estabilizada
N-Methylethylenediamine
Fórmula: C₃H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 114…116 °C
Densidade: 0,851
Ponto de Inflamação: 41 °C (105 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008165
Número CAS: 109-81-9
EINECS: 203-707-4
UN: 2734
ADR: 8,II