Print…
DL-Norleucine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-DL-Nle-OH, (±)-Norleucine, 2-Aminohexanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
N1398-100G N1398-25G N1398-5G
SIALN1398-100GEA 417 EUR
SIALN1398-100G SIALN1398-25G SIALN1398-5G
DL-Norleucine, Sigma-Aldrich®
DL-Norleucine
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 246 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 113 °C
Densidade: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00064422
Número CAS: 616-06-8
EINECS: 210-462-7
Merck Index: 12,06800