Print…
L(+)-Arginina ≥98.5%, pó cristalino Ph. Eur., USP Ajinomoto reagente para cultura de célula, GMP, SAFC®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ500
A4474-100G A4474-10KG A4474-25KG
SIALA4474-100GEA 0 EUR
SIALA4474-100G SIALA4474-10KG SIALA4474-25KG
L(+)-Arginina ≥98.5%, pó cristalino Ph. Eur., USP Ajinomoto reagente para cultura de célula, GMP, SAFC®
L(+)-Arginina
Fórmula: C₆H₁₄N₄O₂
Ponto de ebulição: 368 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 238 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002635
Número CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785