Print…
DL-Arginine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-DL-Arg-OH
A17520.06 A17520.14
A17520.06EA 39.1 EUR
A17520.06 A17520.14
DL-Arginine ≥98%
DL-Arginine
Purity: 98% CAS No.: 7200-25-1 Molecular Formula: C6H14N4O2 Formula Weight: 174.20 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 1725411
Fórmula: C₆H₁₄N₄O₂
Peso Molecular: 174.20 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063117
Número CAS: 7200-25-1
EINECS: 230-571-3