Print…
1-Iodopropano 99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Propyl iodide
174050500 174052500 174050010
ACRO174050500EA 33.6 EUR
ACRO174050500 ACRO174052500 ACRO174050010
1-Iodopropano 99% estabilizada
1-Iodopropano
Fórmula: C₃H₇I
Ponto de ebulição: 103 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –101 °C
Densidade: 1,74 g/cm³
Ponto de Inflamação: 44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001095
Número CAS: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08047
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.5 % (Sum of all by-products)
Stabilizer Copper