1-Iodopentane ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Pentyl iodide
Estabilização:
Stabilised with copper
B20781.22
B20781.36
B20781.22EA
98.4
EUR
B20781.22
B20781.36
1-Iodopentane ≥98% estabilizada
1-Iodopentane
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 628-17-1
Molecular Formula: C5H11I
Formula Weight: 198.05
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Characteristic
Melting Point: -86°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1730982
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001100
Fórmula:
C₅H₁₁I Ponto de ebulição: 154…156 °C Ponto de Fusão: –86 °C Densidade: 1,515 Ponto de Inflamação: 51 °C (123 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001100 Número CAS: 628-17-1 EINECS: 211-030-0 UN: 1993 ADR: 3,III |