Print…
1,5-Diiodopentane ≥97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Estabilização: Stabilised with copper
A17298.14 A17298.22
A17298.14EA 69.6 EUR
A17298.14 A17298.22
1,5-Diiodopentane ≥97% estabilizado
1,5-Diiodopentane
Stabilized with copper
Purity: 97% CAS No.: 628-77-3 Molecular Formula: I(CH2)5I Formula Weight: 323.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6012 Boiling Point: 128-130°/10mm Beilstein Reference: 1697281 MDL No.: MFCD00001101
Fórmula: C₅H₁₀I₂
Ponto de ebulição: 128…130 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 9 °C
Densidade: 2,176
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001101
Número CAS: 628-77-3
EINECS: 211-054-1