1,4-Diiodobutane ≥99% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 628-21-7
Molecular Formula: I(CH2)4I
Formula Weight: 309.92
Refractive Index: 1.6212
Melting Point: 5-7°
Boiling Point: 108-110°/10mm
Beilstein Reference: 1098276
MDL No.: MFCD00001099
Fórmula:
C₄H₈I₂ Ponto de ebulição: 108…110 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 5…7 °C Densidade: 2,350 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001099 Número CAS: 628-21-7 EINECS: 211-032-1 |