(±)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
A16143.0E
A16143.30
A16143.36
A16143.0EEA
142
EUR
A16143.0E
A16143.30
A16143.36
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98%
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Purity: 98%
CAS No.: 96-24-2
Molecular Formula: C3H7ClO2
Formula Weight: 110.54
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.4800
Melting Point: -40°
Boiling Point: 213°
Beilstein Reference: 635684
Merck Reference: 14,2145
UN No.: 2689
MDL No.: MFCD00004712
Fórmula:
C₃H₇ClO₂ Peso Molecular: 110.54 g/mol Ponto de ebulição: 213 °C Ponto de Fusão: –40 °C Densidade: 1.322 Ponto de Inflamação: 137 °C (278 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004712 Número CAS: 96-24-2 EINECS: 202-492-4 UN: 2689 Merck Index: 13,02164 |