Print…
1,3-Diiodopropane 99% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
218600250 218601000
ACRO218600250EA 87.5 EUR
ACRO218600250 ACRO218601000
1,3-Diiodopropane 99% estabilizado
1,3-Diiodopropane
Fórmula: C₃H₆I₂
Ponto de ebulição: 111…113 °C (31 mmHg)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 2,576 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00001097
Número CAS: 627-31-6
EINECS: 210-993-4
Encomendar
Appearance Clear light yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6405 to 1.6425 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper