Print…
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
148120010 148120250 148125000 148120025
ACRO148120010EA 96.4 EUR
ACRO148120010 ACRO148120250 ACRO148125000 ACRO148120025
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol 99%
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Fórmula: C₃H₇ClO₂
Peso Molecular: 110.54 g/mol
Ponto de ebulição: 213 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 1.322 g/cm³
Ponto de Inflamação: 135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004712
Número CAS: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02164
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %