Print…
3-Chloro-1-iodopropane ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-3-iodopropane
Estabilização: Stabilised with copper
A13489.14 A13489.22 A13489.36
A13489.14EA 74.1 EUR
A13489.14 A13489.22 A13489.36
3-Chloro-1-iodopropane ≥98% estabilizada
3-Chloro-1-iodopropane
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 6940-76-7 Molecular Formula: ClCH2CH2CH2I Formula Weight: 204.44 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5463 Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1731115 MDL No.: MFCD00001096
Fórmula: C₃H₆ClI
Ponto de ebulição: 170…172 °C
Densidade: 1,904
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001096
Número CAS: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8