Print…
3-Chloro-1-iodopropane 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-3-iodopropane
215440250 215441000
ACRO215440250EA 66.3 EUR
ACRO215440250 ACRO215441000
3-Chloro-1-iodopropane 98% estabilizada
3-Chloro-1-iodopropane
Fórmula: C₃H₆ClI
Ponto de ebulição: 171 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,9 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001096
Número CAS: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to orange to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper