(±)-Ácido 2-cloropropiónico ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 94%
CAS No.: 598-78-7
Molecular Formula: C3H5ClO2
Formula Weight: 108.53
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point: -13°
Boiling Point: 78-80°/11mm
Beilstein Reference: 1720259
UN No.: 2511
MDL No.: MFCD00004224
Fórmula:
C₃H₅ClO₂ Ponto de ebulição: 78…80 °C (11 mmHg) Ponto de Fusão: –13 °C Densidade: 1,262 Ponto de Inflamação: 101 °C (213 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004224 Número CAS: 598-78-7 EINECS: 209-952-3 UN: 2511 ADR: 8,III |