(±)-3-Bromo-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
(±)-3-Bromo-1,2-dihydroxy propane, 3-Bromopropane-1,2-diol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
226130-25G
226130-5G
SIAL226130-25GEA
448
EUR
SIAL226130-25G
SIAL226130-5G
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Fórmula:
BrH₂CCH(OH)CH₂OH Ponto de ebulição: 72 °C (1013 hPa) Densidade: 1,77 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00004711 Número CAS: 4704-77-2 EINECS: 225-186-2 UN: 3265 ADR: 8,II |