Print…
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (±)-3-Bromo-1,2-dihydroxy propane, 3-Bromopropane-1,2-diol
209850050 209850250
ACRO209850050EA 136 EUR
ACRO209850050 ACRO209850250
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol 97%
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Fórmula: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
Peso Molecular: 154.99 g/mol
Ponto de ebulição: 72…75 °C (.2 mmHg)
Densidade: 1.77 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004711
Número CAS: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %