Print…
Clorofórmio ≥99.8% (por GC, corrigido para o conteúdo de água) estabilizado, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometria, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Estabilização: Estabilizado com etanol ∼0,75%
9175-02EA 219.54 EUR
9175-02 9175-03
Clorofórmio ≥99.8% (por GC, corrigido para o conteúdo de água) estabilizado, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometria, J.T.Baker®
Clorofórmio
Fórmula: CHCl₃
Ponto de ebulição: 61,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000826
Número CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
ALCANCE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-280 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.15
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤245
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.2 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Assay (CHCl₃) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water) ≥99.8 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.5
Water (by KF, coulometric) ≤100 ppm