Print…
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D39185-25G D39185-5G
SIALD39185-25GEA 143 EUR
SIALD39185-25G SIALD39185-5G
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol
Fórmula: BrH₂CCH(OH)CH₂CH₂Br
Ponto de ebulição: 114 °C (1013 hPa)
Densidade: 2,023 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00000252
Número CAS: 19398-47-1
EINECS: 243-029-6