3-Bromopropionic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 590-92-1
Molecular Formula: BrCH2CH2CO2H
Formula Weight: 152.98
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 57-63°
Boiling Point: 140-142°/45mm
Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene
Beilstein Reference: 1071333
Merck Reference: 14,1433
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002763
Fórmula:
BrH₂CCH₂COOH Ponto de ebulição: 140…142 °C (45 mmHg) Ponto de Fusão: 57…63 °C Densidade: 1,480 Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002763 Número CAS: 590-92-1 EINECS: 209-694-1 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,1433 |