Print…
Diclorometano ≥99.8% estabilizado, PESTINORM® para análises de resíduos pesticidas
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Estabilização: Estabilizado com 2-metil-2-buteno (iso-amileno) 20 ppm
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83665.320EA 72 EUR
83665.320 83665.290 83665.400
Diclorometano ≥99.8% estabilizado, PESTINORM® para análises de resíduos pesticidas
Diclorometano
Fórmula: CH₂Cl₂
Ponto de ebulição: 39,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000881
Número CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
ALCANCE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99,8%
Water Max. 0,02 %
Evaporation residue Max. 0,0005 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l