Print…
(±)-Linalol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
L0048-25ML L0048-500ML
TCIAL0048-25MLEA 16 EUR
TCIAL0048-25ML TCIAL0048-500ML
(±)-Linalol ≥96.0% (por GC)
(±)-Linalol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Ponto de ebulição: 200°C
Ponto de Inflamação: 71°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008906
Número CAS: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 14,05495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5733b7430eaceba1185702c1393a094e38d967ab&vid=5733b7430eaceba1185702c1393a094e38d967ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %