Print…
(±)-Linalol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18627.0005 8.18627.0250
8.18627.0005EA 24.9 EUR
8.18627.0005 8.18627.0250
(±)-Linalol para síntese, Sigma-Aldrich®
(±)-Linalol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Ponto de ebulição: 199
Densidade: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 75
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008906
Número CAS: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 13,05517
Encomendar
Solubility 1.45 g/l (20 °C)
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 198 - 200 °C
Vapor Pressure 0.10 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.462 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 5.2 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (1.45 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 235 °C