(±)-Linalol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
A14424.0F
A14424.AE
A14424.AP
A14424.0FEA
454
EUR
A14424.0F
A14424.AE
A14424.AP
(±)-Linalol ≥97%
(±)-Linalol
Purity: 97%
CAS No.: 78-70-6
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 76°(168°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.865
Refractive Index: 1.4620
Appearance: Colourless
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1721488
Merck Reference: 14,5495
MDL No.: MFCD00008906
Fórmula:
C₁₀H₁₈O Peso Molecular: 154.25 g/mol Ponto de ebulição: 199…200 °C Densidade: 0.865 Ponto de Inflamação: 76 °C (168 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008906 Número CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Merck Index: 13,05517 |