Diclorometano ≥99.5% estabilizada ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Estabilizado com amileno
Purity: 99.5+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Physical Form: Liquid
Density: 1.325
Refractive Index: 1.4244
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -95°
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Fórmula:
CH₂Cl₂ Ponto de ebulição: 39…40 °C Ponto de Fusão: –95 °C Densidade: 1,325 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000881 Número CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6063 |