Print…
Diclorometano 99.8+% estabilizada para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cloreto de metileno
Estabilização: Estabilizado com amileno
113460010 113460025 113460250 113460100
113460010.EA 49.4 EUR
113460010. 113460025. 113460250. 113460100.
Diclorometano 99.8+% estabilizada para análise
Diclorometano
Fórmula: CH₂Cl₂
Peso Molecular: 84.93 g/mol
Ponto de ebulição: 39.8
Ponto de Fusão: –97 °C
Densidade: 1.325 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000881
Número CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.80 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 15 to 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g
Substance darkened by H2SO4 ≤5 APHA
Free chlorine ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm