Print…
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 360,000 (K90), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
81440-1KG 81440-250G
SIAL81440-1KGEA 328 EUR
SIAL81440-1KG SIAL81440-250G
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 360,000 (K90), Sigma-Aldrich®
Polyvinylpyrrolidone
Fórmula: (C₆H₉NO)n
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01076626
Número CAS: 9003-39-8