Print…
Tanino, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T0200-1KG T0200-250G T0200-500G
SIALT0200-1KGEA 290 EUR
SIALT0200-1KG SIALT0200-250G SIALT0200-500G
Tanino, Sigma-Aldrich®
Tanino
Fórmula: C₇₆H₅₂O₄₆
Ponto de Fusão: 218…219 °C
Densidade: >1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 199 °C
Número MDL : MFCD00066397
Número CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221